2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H66418.03 H66418.06
H66418.03EA 47.9 EUR InStock
H66418.03 H66418.06
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 1929-82-4 Molecular Formula: C6H3Cl4N Formula Weight: 230.90 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 60-65° Beilstein Reference: 1618997 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00072500
Formule: C₆H₃Cl₄N
Point de fusion: 60…65 °C
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072500
Numéro CAS: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité