Dde-Lys(Fmoc)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H66446.03EA 277 EUR InStock
H66446.03 H66446.MD
Dde-Lys(Fmoc)-OH 98%
Dde-Lys(Fmoc)-OH
Formule: C₃₁H₃₆N₂O₆
MW: 532,637 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467662
Numéro CAS: 156648-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité