3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzene
H66477.MD H66477.03
H66477.MDEA 87 EUR InStock
H66477.MD H66477.03
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 79418-78-3 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yelloe to pale brown Boiling Point: 114-118° MDL No.: MFCD02683560
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,139 g/mol
Point d'ébullition: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683560
Numéro CAS: 79418-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité