Fmoc-D-allo-thr(tBu)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H66486.MDEA 74.1 EUR InStock
H66486.MD H66486.03
Fmoc-D-allo-thr(tBu)-OH 98%
Fmoc-D-allo-thr(tBu)-OH
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397,471 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077074
Numéro CAS: 170643-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité