Brooker's merocyanine indicateur teinté
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H66517.MD H66517.03
H66517.MDEA 227 EUR InStock
H66517.MD H66517.03
Brooker's merocyanine indicateur teinté
Brooker's merocyanine
Brooker's merocyanine dye is used as solvent polarity indicators. It is used as pH sensors and transition metal cation indicators.
Formule: C₁₄H₁₃NO
Point de fusion: 220 °C. (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010099
Numéro CAS: 23302-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité