Pyruvonitrile 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H66636.03EA 48.3 EUR InStock
H66636.03 H66636.06
Pyruvonitrile 90%, grade technique
Pyruvonitrile
Formule: C₃H₃NO
MW: 69,063 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C
Densité: 0,974
Point d'éclair: 14 °C (57 °F)
Numéro MDL: MFCD00001838
Numéro CAS: 631-57-2
EINECS: 211-159-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité