Methyl-N-acetyl-L-tryptophanate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H66937.06 H66937.14
H66937.06EA 84.4 EUR InStock
H66937.06 H66937.14
Methyl-N-acetyl-L-tryptophanate 95%
Methyl-N-acetyl-L-tryptophanate
Purity: 95% CAS No.: 2824-57-9 Molecular Formula: C14H16N2O3 Formula Weight: 260.29 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white to white MDL No.: MFCD02728656
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00022759
Numéro CAS: 2824-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité