Naloxone hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5α)-17-Allyl-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride
J60013.03 J60013.MC J60013.ME
J60013.03EA 498 EUR InStock
J60013.03 J60013.MC J60013.ME
Naloxone hydrochloride 98%
Naloxone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 357-08-4 Molecular Formula: C19H21NO4.HCl Formula Weight: 363.84 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 200-205° MDL No.: MFCD00069322
Applications: A specific opiate antagonist. Blocks the action of sigma-agonists at opioid sites
Formule: C₁₉H₂₂ClNO₄
Point de fusion: 200…205 °C
Numéro MDL: MFCD00069322
Numéro CAS: 357-08-4
EINECS: 206-611-0
Merck Index: 14,6362
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité