Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J60015.AC J60015.AD
J60015.ACEA 83.5 EUR InStock
J60015.AC J60015.AD
Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité