L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60043.03EA 185 EUR InStock
J60043.03
L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Protéines et Peptides
Applications: Evaporating 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) solutions containing diphenylalanine forms nanotubes. These structures have been used for casting silver nanowires, the dipeptide is removed from the wires by enzymatic degradation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité