Melanocyte-stimulating hormone-release inhibiting factor
Fournisseur: Thermo Scientific
J60045.MD J60045.03
J60045.MDEA 56.4 EUR InStock
J60045.MD J60045.03
Melanocyte-stimulating hormone-release inhibiting factor
Protéines et Peptides
CAS No.: 2002-44-0
Molecular Formula: C13H24N4O3
Formula Weight: 284.36
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Lyophilized powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00037866
Applications: Blocks the release of alpha-melanocyte stimulating hormone, increases brain dopamine levels and antagonizes physiological and behavioral opioid effects in vivo
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité