Palatinose hydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60091.14 J60091.22
J60091.14EA 43.7 EUR InStock
J60091.14 J60091.22
Palatinose hydrate ≥98%
Palatinose hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 13718-94-0 Molecular Formula: C12H22O11.xH2O Formula Weight: 342.30 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1757215 MDL No.: MFCD00076094
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076094
Numéro CAS: 343336-76-5
EINECS: 237-282-1
Merck Index: 14,5182
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité