Elastase substrate V
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60093.MBEA 275 EUR InStock
J60093.MB
Elastase substrate V
Enzymes
Applications: Fluorogenic substrate for quantification of human leukocyte and porcine pancreatic elastase.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité