2-Iminothiolane hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-IT HCl, 2-Iminothiolane hydrochloride, 2-Thiolanimine hydrochloride, 2-IT
J60131.MD J60131.03
J60131.MDEA 177 EUR InStock
J60131.MD J60131.03
2-Iminothiolane hydrochloride
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
CAS No.: 4781-83-3 Molecular Formula: C4H7NS.HCl Formula Weight: 137.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 190-195° Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 3620079 MDL No.: MFCD00039013
Applications: Protein modification and cross-linking reagent, cleavable by thiols
Formule: C₄H₈ClNS
MW: 137,625 g/mol
Point de fusion: 190…195 °C
Numéro MDL: MFCD00039013
Numéro CAS: 4781-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité