Lactulose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60160.14 J60160.18 J60160.22
J60160.14EA 170 EUR InStock
J60160.14 J60160.18 J60160.22
Lactulose 99%
Lactulose
Purity: 99% CAS No.: 4618-18-2 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 324.30 Physical Form: Powder Density: 1.32 Appearance: White Melting Point: 169° Beilstein Reference: 93773 MDL No.: MFCD00151469
Applications: A synthetic sugar
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151469
Numéro CAS: 4618-18-2
EINECS: 225-027-7
Merck Index: 14,5346
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité