Tétraoxyde de trisodium et de vanadium 100 mM en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60191.ADEA 80.3 EUR InStock
J60191.AD J60191.AE
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium 100 mM en solution aqueuse
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Formule: Na₃O₄V
MW: 183,91 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003511
Numéro CAS: 13721-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité