TPE (10X), TRIS + phosphate + EDTA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60233.K2EA 0 EUR InStock
J60233.K2
TPE (10X), TRIS + phosphate + EDTA
Tampons Tampons de culture de tissus
Contains 0,9 M tris base, 0,9 M phosphate and 200 mM EDTA.
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132488
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité