Canrenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60238.03 J60238.06 J60238.14
J60238.03EA 69.2 EUR InStock
J60238.03 J60238.06 J60238.14
Canrenone 98%
Canrenone
Purity: 98% CAS No.: 976-71-6 Molecular Formula: C22H28O3 Formula Weight: 340.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 149-151° MDL No.: MFCD00071735
Applications: Inhibits aldosterone biosynthesis and blocks ouabain effects
Formule: C₂₂H₂₈O₃
MW: 340,46 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Numéro MDL: MFCD00071735
Numéro CAS: 976-71-6
EINECS: 213-554-5
Merck Index: 14,1752
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité