Nitrazine yellow
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium 3-((2,4-dinitrophenyl)diazenyl)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
J60281.03 J60281.06 J60281.14
J60281.03EA 30 EUR InStock
J60281.03 J60281.06 J60281.14
Nitrazine yellow
Nitrazine yellow
CAS No.: 5423-07-4 Molecular Formula: C16H8N4Na2O11S2 Formula Weight: 542.36 Physical Form: Powder Appearance: Brown to yellow to orange Solubility: Dissolve in water at 1mg/ml MDL No.: MFCD00003938
Applications: pH indicator
Formule: C₁₆H₈N₄Na₂O₁₁S₂
MW: 542,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003938
Numéro CAS: 5423-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité