EDTA 0.5 M en solution aqueuse, autoclavé pH 8.0
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide edetiqueAcide éthylènediaminetétraacétiqueAcide éthylènedinitrilotétraacétique
J60292.APEA 104 EUR InStock
J60292.AP J60292.AK
EDTA 0.5 M en solution aqueuse, autoclavé pH 8.0
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité