Clofibrate ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
J60342.03 J60342.14 J60342.06
J60342.03EA 19.4 EUR InStock
J60342.03 J60342.14 J60342.06
Clofibrate ≥95%
Clofibrate
Clofibrate is a ligand agonist for PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor α), or an inducer of cytochromes P450’s CYP4A1 and CYP4A3.
  • Applications: Peroxisome proliferator-activated receptor-a agonist. Induces apoptosis in hepatoma cells
Purity: 95+% CAS No.: 637-07-0 Molecular Formula: C12H15ClO3 Formula Weight: 242.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.14 Refractive Index: 1.5 Appearance: Clear Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1913459 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00000615
A lipid-lowering agent used for controlling the high cholesterol and triacylglyceride level in the blood. It increases lipoprotein lipase activity to promote the conversion of VLDL to LDL, and hence reduce the level of VLDL. It can increase the level of HDL.
Formule: C₁₂H₁₅ClO₃
MW: 242,70 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C
Densité: 1.14
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Numéro MDL: MFCD00000615
Numéro CAS: 637-07-0
EINECS: 211-277-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2377
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité