Bradykinin acetate salt
Fournisseur: Thermo Scientific
J60345.MB J60345.MC
J60345.MBEA 264 EUR InStock
J60345.MB J60345.MC
Bradykinin acetate salt
Protéines et Peptides
CAS No.: 6846-03-3 Molecular Formula: C50H73N15O11.C2H4O2 Formula Weight: 1120.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD06763566
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité