Potassium oxonate
Fournisseur: Thermo Scientific
J60400.06 J60400.14 J60400.22
J60400.06EA 42.6 EUR InStock
J60400.06 J60400.14 J60400.22
Potassium oxonate
Potassium oxonate
CAS No.: 2207-75-2 Molecular Formula: C4H2KN3O4 Formula Weight: 195.18 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00010565
Applications: Inhibitor of uricase
Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 195,18 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010565
Numéro CAS: 2207-75-2
EINECS: 218-627-5
Merck Index: 14,6947
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité