Formaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: Stabilised with methanol
J60401.AK J60401.AP
J60401.AKEA 72.9 EUR InStock
J60401.AK J60401.AP
Formaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin stabilisé
Formaldéhyde
Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Colourless
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité