Epirubicin hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (8S,10S)-10-(((2R,4S,5R,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Epirubicin HCl
J60411.MA J60411.MC
J60411.MAEA 267 EUR InStock
J60411.MA J60411.MC
Epirubicin hydrochloride
Epirubicin hydrochloride
CAS No.: 56390-09-1 Molecular Formula: C27H29NO11.HCl Formula Weight: 579.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Red Melting Point: 185° Solubility: Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM MDL No.: MFCD00941448
Applications: Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 579,98 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00941448
Numéro CAS: 56390-09-1
EINECS: 260-145-2
Merck Index: 14,3623
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité