Carboplatin
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60433.03 J60433.06
J60433.03EA 423 EUR InStock
J60433.03 J60433.06
Carboplatin
Carboplatin
CAS No.: 41575-94-4 Molecular Formula: C6H12N2O4Pt Formula Weight: 371.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 10mg/ml MDL No.: MFCD00070464
Applications: An antitumor agent
Formule: C₆H₁₂N₂O₄Pt
MW: 371,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070464
Numéro CAS: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Merck Index: 14,1822
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité