Myricetin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
J60450.MA J60450.MB J60450.MF
J60450.MAEA 66.9 EUR InStock
J60450.MA J60450.MB J60450.MF
Myricetin 98%
Myricetin
Purity: 98% CAS No.: 529-44-2 Molecular Formula: C15H10O8 Formula Weight: 318.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: Yellowish brown Melting Point: 300° Solubility: Soluble in DMSO or DMF at approximately 10mg/ml. Also soluble in ethanol at 1mg/ml Beilstein Reference: 332331 MDL No.: MFCD00006827
Applications: Common flavanol in plants that inhibits phenolsulfotransferase. Strongly inhibits yeast alpha-glucosidase
Formule: C₁₅H₁₀O₈
MW: 318,24 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006827
Numéro CAS: 529-44-2
EINECS: 208-463-2
Merck Index: 14,6332
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité