Tioconazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-((2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl)-1H-imidazole
J60459.03 J60459.06
J60459.03EA 130 EUR InStock
J60459.03 J60459.06
Tioconazole ≥98%
Tioconazole
Purity: 98+% CAS No.: 65899-73-2 Molecular Formula: C16H13Cl3N2OS Formula Weight: 387.71 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00057276
Applications: Potent inhibitor of cytochrome-P450
Formule: C₁₆H₁₃Cl₃N₂OS
MW: 387,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057276
Numéro CAS: 65899-73-2
EINECS: 265-973-8
Merck Index: 14,9452
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité