3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi, précipitant
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMB
J60461.APEA 226 EUR InStock
J60461.AP
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine solution, sensibilité standard prêt-à-l'emploi, précipitant
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Applications: Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité