Meclofenamic acid sodium salt ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60484.06EA 176 EUR InStock
J60484.06 J60484.03
Meclofenamic acid sodium salt ≥99%
Meclofenamic acid sodium salt
Applications: Inhibits 5-lipoxygenase and cyclooxygenase; NSAID
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077376
Numéro CAS: 6385-02-0
EINECS: 228-983-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité