TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20
Fournisseur: Thermo Scientific
J60497.K2 J60497.K3
J60497.K2EA 140 EUR InStock
J60497.K2 J60497.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité