Vincamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Vincamine base, Methyl (41S,12S,13aS)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,41,5,6,12,13,13a-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
J60545.03 J60545.06
J60545.03EA 103 EUR InStock
J60545.03 J60545.06
Vincamine 98%
Vincamine
Purity: 98% CAS No.: 1617-90-9 Molecular Formula: C21H26N2O3 Formula Weight: 354.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 232° MDL No.: MFCD00078054
Applications: A vasodilator
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₃
MW: 354,45 g/mol
Point de fusion: 232 °C
Numéro MDL: MFCD00078054
Numéro CAS: 1617-90-9
EINECS: 216-576-3
Merck Index: 14,9983
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité