3-Indoxyl phosphate disodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indolyl phosphate disodium salt
J60552.MD J60552.03
J60552.MDEA 131 EUR InStock
J60552.MD J60552.03
3-Indoxyl phosphate disodium salt
3-Indoxyl phosphate disodium salt
CAS No.: 3318-43-2 Molecular Formula: C8H6NNa2O4P Formula Weight: 257.09 Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00040646
Applications: A histochemical substrate for alkaline phosphatase
Formule: C₈H₆NNa₂O₄P
MW: 257,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040646
Numéro CAS: 3318-43-2
EINECS: 222-014-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité