SSC (20X), RNAse free
Fournisseur: Thermo Scientific
J60561.AK J60561.AP
J60561.AKEA 93.1 EUR InStock
J60561.AK J60561.AP
SSC (20X), RNAse free
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
SSC solution is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0,1X to 20X depending on the application. It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in Southern and Northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts.
Contains 0,3 M sodium citrate, 3,0 M sodium chloride, pH 7,0.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité