CHAPS lysis buffer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60580.AEEA 171 EUR InStock
J60580.AE J60580.AD
CHAPS lysis buffer
Tampons Tampons d'extraction
For cell lysis and protein extraction.
Appearance: Clear liquid
MDL No.: MFCD00282866
Contains 50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 110 mM NaCl, 5 mM EDTA and 1% CHAPS
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité