Naltrexone hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60590.MD J60590.03
J60590.MDEA 167 EUR InStock
J60590.MD J60590.03
Naltrexone hydrochloride
Naltrexone hydrochloride
CAS No.: 16676-29-2 Molecular Formula: C19H21NO4.HCl Formula Weight: 377.86 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Solubility: Soluble in water at 50mg/ml Beilstein Reference: 3580333 MDL No.: MFCD00069324
Applications: A congener of naloxone and also an opioid antagonist
Formule: C₁₉H₂₁NO₄·HCl
MW: 377,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069324
Numéro CAS: 16676-29-2
EINECS: 240-723-0
Merck Index: 14,6363
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité