Fasudil dihydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J60594.MD J60594.ME J60594.03
J60594.MDEA 299 EUR InStock
J60594.MD J60594.ME J60594.03
Fasudil dihydrochloride ≥99%
Fasudil dihydrochloride
Purity: 99+% CAS No.: 203911-27-7 Molecular Formula: C14H17N3O2S.2HCl Formula Weight: 364.29 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00153805
Applications: A vasodilator agent which inhibits vascular smooth muscle contraction by acting as an intracellular calcium antagonist
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S·2HCl
Numéro MDL: MFCD00153805
Numéro CAS: 203911-27-7
Merck Index: 14,3942
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité