DNAzol® DNA isolation reagent
Fournisseur: Thermo Scientific
J60637.AD J60637.AE J60637.AH
J60637.ADEA 172 EUR InStock
J60637.AD J60637.AE J60637.AH
DNAzol® DNA isolation reagent
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Applications: Complete and ready to use reagent for the isolation of genomic DNA from solid and liquid samples of animal and plant origin
Physical Form: Liquid Appearance: Blue-green MDL No.: MFCD01093425
Applications: Complete and ready to use reagent for the isolation of genomic DNA from solid and liquid samples of animal and plant origin
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité