Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J60660.AC J60660.AD
J60660.ACEA 96.6 EUR InStock
J60660.AC J60660.AD
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité