Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5'-ADP-K dihydrate, Potassium (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-5-(((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-olate dihydrate, ADP-K dihydrate
J60672.03 J60672.06
J60672.03EA 98 EUR InStock
J60672.03 J60672.06
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate 99%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Purity: 99% CAS No.: 72696-48-1 Molecular Formula: C10H14KN5O10P2.2H2O Formula Weight: 501.33 (465.29anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White MDL No.: MFCD00066472
Formule: C₁₀H₁₄KN₅O₁₀P₂·2H₂O
MW: 501,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066472
Numéro CAS: 72696-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité