Irinotecan hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate hydrochloride
J60743.MF J60743.MD
J60743.MFEA 179 EUR InStock
J60743.MF J60743.MD
Irinotecan hydrochloride
Irinotecan hydrochloride
CAS No.: 100286-90-6 Molecular Formula: C33H38N4O6.HCl Formula Weight: 623.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow Solubility: Soluble in DMSO or DMF at approximately 20mg/ml. Sparingly soluble in aqueous buffers. MDL No.: MFCD01862255
Applications: Topoisomerase I inhibitor
Formule: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl
MW: 623,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862255
Numéro CAS: 100286-90-6
Merck Index: 14,5091
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité