Fasudil hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(1-Homopiperazinyl)sulphonylisoquinoline Hydrochloride, 1-(5-Isoquinolinesulphonyl)homopiperazine Hydrochloride, Fasudil HCl, 5-((1,4-Diazepan-1-yl)sulphonyl)isoquinoline hydrochloride
J60751.MD J60751.ME J60751.03
J60751.MDEA 299 EUR InStock
J60751.MD J60751.ME J60751.03
Fasudil hydrochloride ≥99%
Fasudil hydrochloride
Purity: 99+% CAS No.: 105628-07-7 Molecular Formula: C14H17N3O2S.HCl Formula Weight: 327.83 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00943198
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S
MW: 327,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00943198
Numéro CAS: 105628-07-7
Merck Index: 14,3942
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité