TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,4
Fournisseur: Thermo Scientific
J60764.K2 J60764.K3 J60764.K7
J60764.K2EA 58.6 EUR InStock
J60764.K2 J60764.K3 J60764.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,4
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132476
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité