Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7,4, for Western blot
Fournisseur: Thermo Scientific
J60801.K2 J60801.K3 J60801.K7
J60801.K2EA 59.5 EUR InStock
J60801.K2 J60801.K3 J60801.K7
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7,4, for Western blot
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855
Applications: For western blot washing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité