Miconazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60872.03 J60872.06 J60872.14
J60872.03EA 35.9 EUR InStock
J60872.03 J60872.06 J60872.14
Miconazole 97%
Miconazole
Purity: 99% CAS No.: 22916-47-8 Molecular Formula: C18H14Cl4N2O Formula Weight: 416.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 170° Solubility: Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water MDL No.: MFCD00216019
Applications: Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
Formule: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O
Point de fusion: 83…97 °C
Numéro MDL: MFCD00216019
Numéro CAS: 22916-47-8
EINECS: 245-324-5
Merck Index: 14,6178
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité