TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Fournisseur: Thermo Scientific
J60877.K2 J60877.K3
J60877.K2EA 82.6 EUR InStock
J60877.K2 J60877.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7,4
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00132476
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité