Nicorandil ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-[2-(Nitrooxy)ethyl]pyridine-3-carboxamide, 2-(Pyridine-3-carboxamido)ethyl Nitrate, 2-(Pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate
J60879.MD J60879.03
J60879.MDEA 78.2 EUR InStock
J60879.MD J60879.03
Nicorandil ≥98%
Nicorandil
Purity: 98+% CAS No.: 65141-46-0 Molecular Formula: C8H9N3O4 Formula Weight: 211.17 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 92-93° MDL No.: MFCD00186520
Applications: A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
Formule: C₈H₉N₃O₄
MW: 211,18 g/mol
Point de fusion: 92…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186520
Numéro CAS: 65141-46-0
EINECS: 265-514-1
Merck Index: 14,6521
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité