NP-40 lysis buffer, low salt
Fournisseur: Thermo Scientific
J60902.AK J60902.AP
J60902.AKEA 43.6 EUR InStock
J60902.AK J60902.AP
NP-40 lysis buffer, low salt
Buffers Tampons d'extraction
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité