SKF-96365 hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-(4-Methoxyphenyl)-2-(3-(4-methoxyphenyl)propoxy)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, SKF-96365
J60937.MA J60937.MF
J60937.MAEA 287 EUR InStock
J60937.MA J60937.MF
SKF-96365 hydrochloride ≥99%
SKF-96365 hydrochloride
Purity: 99+% CAS No.: 130495-35-1 Molecular Formula: C22H26N2O3.HCl Formula Weight: 402.92 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble to 100mM in water MDL No.: MFCD00236407
Applications: Inhibits receptor-mediated calcium influx
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₃·HCl
MW: 402,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236407
Numéro CAS: 130495-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité