SB202190 ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60950.MB J60950.MF
J60950.MBEA 168 EUR InStock
J60950.MB J60950.MF
SB202190 ≥99%
SB202190
Applications: Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
Formule: C₂₀H₁₄FN₃O
MW: 331,3 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00941964
Numéro CAS: 152121-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité